Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 55.1 EUR
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498713
Núm. CAS: 1171919-08-6