3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200069-1G PC200069-5G
APOSPC200069-1GEA 0 EUR
APOSPC200069-1G APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₆FN₃
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00119934
Núm. CAS: 404827-78-7