Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 270 EUR
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₉H₈F₃NO₄
Pto. de fusión: 217…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881353
Núm. CAS: 103900-77-2