tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulphonate
PC200076-25G
PC200076-5G
APOSPC200076-25GEA
362
EUR
APOSPC200076-25G
APOSPC200076-5G
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₆F₃NO₅S MW: 331,3087 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09997858 Núm. CAS: 138647-49-1 |