2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol

Proveedor: Apollo Scientific

PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 311 EUR
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Pto. de fusión: 248…251 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764613
Núm. CAS: 26059-81-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR