2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200082-1G PC200082-500MG PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 470 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-500MG APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827836
Núm. CAS: 1186405-09-3