2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC200089-5G
APOSPC200089-5GEA 237 EUR
APOSPC200089-5G
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,1650 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054492
Núm. CAS: 75908-73-5
EINECS: 278-340-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III