3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200090-1G PC200090-5G PC200090-250MG
APOSPC200090-1GEA 522 EUR
APOSPC200090-1G APOSPC200090-5G APOSPC200090-250MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄F₃N₃O₂
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827812
Núm. CAS: 1186404-88-5