Potassium ethynyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 75.9 EUR
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Formula: C₂HBF₃K
MW: 131.9339 g/mol
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10700167
Núm. CAS: 892869-21-5