N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200101-1G PC200101-500MG PC200101-5G
APOSPC200101-1GEA 671 EUR
APOSPC200101-1G APOSPC200101-500MG APOSPC200101-5G
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
N-Phenyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formula: C₁₂H₉F₃N₂
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190612
Núm. CAS: 234112-18-6