6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 72.5 EUR
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994631
Núm. CAS: 936009-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III