[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 62.8 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 76…78 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117762
Núm. CAS: 31181-84-7