2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 212 EUR
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,9880 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547046
Núm. CAS: 1186194-98-8