2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200114-1G PC200114-500MG
APOSPC200114-1GEA 169 EUR
APOSPC200114-1G APOSPC200114-500MG
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Formula: C₆H₆F₃N₃S
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01011766
Núm. CAS: 85730-32-1