2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200116-1G PC200116-500MG
APOSPC200116-1GEA 1070 EUR
APOSPC200116-1G APOSPC200116-500MG
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine 90%
2,6-Dichloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HCl₂F₃IN
Pto. Ebullición: 63…64 °C/0,02mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827835
Núm. CAS: 1186405-02-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III