Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 757 EUR
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Formula: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,61 g/mol
Pto. Ebullición: 74…76 °C/0,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581656
Núm. CAS: 1198475-50-1