4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine

PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 336 EUR
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂F₂N
MW: 200,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701768
Núm. CAS: 1193104-11-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR