2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200125-1G PC200125-500MG
APOSPC200125-1GEA 364 EUR
APOSPC200125-1G APOSPC200125-500MG
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199295
Núm. CAS: 71690-06-7