3,5-Difluoroisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-25GEA 548 EUR
APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,0900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972829
Núm. CAS: 903522-29-2