Ácido 4'-(trifluorometoxi)bifenil-3-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200127-1G PC200127-5G
APOSPC200127-1GEA 161 EUR
APOSPC200127-1G APOSPC200127-5G
Ácido 4'-(trifluorometoxi)bifenil-3-carboxílico
Ácido 4'-(trifluorometoxi)bifenil-3-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117416
Núm. CAS: 728919-12-8