2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: {2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 118 EUR
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formula: C₁₅H₁₇FOSi
MW: 260,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16251550
Núm. CAS: 853955-70-1