Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
PC200131-1G PC200131-500MG PC200131-5G
APOSPC200131-1GEA 118 EUR
APOSPC200131-1G APOSPC200131-500MG APOSPC200131-5G
Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato
Potasio (4-yodofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BF₃IK
MW: 309.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800738
Núm. CAS: 912350-00-6