Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
PC200132-1G PC200132-500MG PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA 118 EUR
APOSPC200132-1G APOSPC200132-500MG APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formula: C₆H₄BIF₃K
MW: 309,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800739
Núm. CAS: 1189097-36-6