Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(3-formylphenyl)borate
PC200133-5G
APOSPC200133-5GEA 74.1 EUR
APOSPC200133-5G
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784378
Núm. CAS: 871231-44-6