Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(5-formylthiophen-2-yl)borate
PC200134-1G PC200134-500MG PC200134-5G
APOSPC200134-1GEA 32.2 EUR
APOSPC200134-1G APOSPC200134-500MG APOSPC200134-5G
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Potassium-5-formylthiophene-2-trifluoroborate
Formula: C₅H₃BF₃KOS
MW: 218.0462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800740
Núm. CAS: 1025113-78-3