Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-5-fluoronicotinate
PC200135-1G PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA 212 EUR
APOSPC200135-1G APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763661
Núm. CAS: 847729-27-5