Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200138-1G PC200138-5G
APOSPC200138-1GEA 94.5 EUR
APOSPC200138-1G APOSPC200138-5G
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800743
Núm. CAS: 1439402-07-9