Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200145-1G PC200145-5G
APOSPC200145-1GEA 87.3 EUR
APOSPC200145-1G APOSPC200145-5G
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₀BF₃KNO
MW: 303,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977719
Núm. CAS: 912350-01-7