7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200146-1G
PC200146-500MG
APOSPC200146-1GEA
210
EUR
APOSPC200146-1G
APOSPC200146-500MG
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Fluoro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula:
C₈H₆FNO₂ Pto. de fusión: 203…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07774200 Núm. CAS: 103361-99-5 |