2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200151-1G PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA 270 EUR
APOSPC200151-1G APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₃
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025843
Núm. CAS: 943025-86-3