3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3-(trifluoromethyl)isoxazole
PC200153-1G PC200153-500MG
APOSPC200153-1GEA 314 EUR
APOSPC200153-1G APOSPC200153-500MG
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine 95+%
3-(Trifluoromethyl)-5-isoxazolamine
Formula: C₄H₃F₃N₂O
MW: 152,08 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972407
Núm. CAS: 108655-63-6