Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-5-carboxylate
PC200156-1G
APOSPC200156-1GEA 89.9 EUR
APOSPC200156-1G
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,14 g/mol
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04111238
Núm. CAS: 129768-30-5