5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 210 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₈H₃BrClF₃N₂
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841008
Núm. CAS: 1135283-49-6