Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Potassium trifluoro(4-(hydroxymethyl)phenyl)borate
PC200164-1G
PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA
23.2
EUR
APOSPC200164-1G
APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formula:
C₇H₇BF₃KO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276800 Núm. CAS: 1015082-78-6 |