Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC200165-1G PC200165-250MG PC200165-5G
APOSPC200165-1GEA 109 EUR
APOSPC200165-1G APOSPC200165-250MG APOSPC200165-5G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258.20 g/mol
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100212
Núm. CAS: 860457-99-4