Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200169-1G
PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA
210
EUR
APOSPC200169-1G
APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈F₃IN₂O₂ Pto. de fusión: 148…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06496246 Núm. CAS: 900019-79-6 |