Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate, 2-BOC protected
PC200171-1G
PC200171-500MG
APOSPC200171-1GEA
210
EUR
APOSPC200171-1G
APOSPC200171-500MG
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₅F₃N₂O₅ MW: 324,26 g/mol Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827772 Núm. CAS: 1186405-12-8 |