8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Proveedor: Apollo Scientific
PC200172-1G PC200172-500MG
APOSPC200172-1GEA 210 EUR
APOSPC200172-1G APOSPC200172-500MG
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
8-Nitro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₃
MW: 258,16 g/mol
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12498705
Núm. CAS: 190140-20-6