5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 408 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094951
Núm. CAS: 129768-28-1