4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
PC200177-25G
APOSPC200177-25GEA 98.6 EUR
APOSPC200177-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288,0706 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863920
Núm. CAS: 474709-28-9