Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 2-Thienyltrifluoroborate
PC200178-1G PC200178-500MG PC200178-5G
APOSPC200178-1GEA 102 EUR
APOSPC200178-1G APOSPC200178-500MG APOSPC200178-5G
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Potassium-2-thienyltrifluoroborate
Formula: C₄H₃BF₃KS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112719
Núm. CAS: 906674-55-3