Potasio (1-naftaleno)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(naphthalen-1-yl)borate, (1-Naphthalene)trifluoroboric acid potassium salt
PC200179-10G PC200179-1G PC200179-5G
APOSPC200179-10GEA 256 EUR
APOSPC200179-10G APOSPC200179-1G APOSPC200179-5G
Potasio (1-naftaleno)trifluoroborato
Potasio (1-naftaleno)trifluoroborato
Formula: C₁₀H₇BF₃K
MW: 234.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659936
Núm. CAS: 166328-07-0