5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 386 EUR
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₇F₃N₂
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03422575
Núm. CAS: 1027617-86-2