8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 311 EUR
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄F₃IN₂
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100236
Núm. CAS: 1048913-78-5