2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Trifluoroacetyl)-1H-pyrrole
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 386 EUR
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Formula: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12924726
Núm. CAS: 130408-89-8