5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200188-1G
PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA
452
EUR
APOSPC200188-1G
APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula:
C₆H₅F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 225…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100214 Núm. CAS: 808770-42-5 |