3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-3-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200189-5G
APOSPC200189-5GEA 179 EUR
APOSPC200189-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Formula: C₆H₄F₃IN₂
MW: 288,01 g/mol
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697686
Núm. CAS: 211308-82-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III