7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 311 EUR
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅F₃N₄O
Pto. de fusión: 302…304 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581631
Núm. CAS: 1198475-25-0