Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200197-1G PC200197-500MG
APOSPC200197-1GEA 434 EUR
APOSPC200197-1G APOSPC200197-500MG
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698095
Núm. CAS: 1203952-88-8