2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 311 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₅F₆N₃O
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193070
Núm. CAS: 89990-38-5